![]() |
Наконечники с фильтром с низким удерживанием Fisherbrand® |
|
Наконечники с фильтром с низким удерживанием Fisherbrand® 0.1-10 мкл |
![]() |
|
Наконечники с фильтром с низким удерживанием Fisherbrand® 0.1-10 мкл |
|||||||
|
Тип |
Цвет |
Стерильн. |
Упаковка |
Шт./уп. |
Кат. № |
EUR |
|
|
FB Low Retention Filter Tip, 0.1-10 µl |
Б/ц. |
стерильны |
Штатив / 96 шт. |
960 |
FB 32244 |
||
![]() |
Наконечники с фильтром с низким удерживанием Fisherbrand® 0.5-20 мкл |
|
Наконечники с фильтром с низким удерживанием Fisherbrand® 0.5-20 мкл |
|||||||
|
Тип |
Цвет |
Стерильн. |
Упаковка |
Шт./уп. |
Кат. № |
EUR |
|
|
FB Low Retention Filter Tip, 0.5-20 µl |
Б/ц. |
стерильны |
Штатив / 96 шт. |
960 |
FB 32245 |
||
| Наконечники с фильтром с низким удерживанием Fisherbrand®, 0.5-200 мкл Благодаря усовершенствованию конусообразной части и инновационной внутренней геометрии, эти наконечники подходят почти для всех типов пипеток. Снижение угла стекания жидкости между наконечником и стенкой сосуда, и связанное с этим предотвращение образования капель на кончике наконечника, было достигнуто за счет разработки инновационной «геометрии» конической формы. Таким образом, была достигнута повышенная точность и воспроизводимость результатов дозирования. Автоклавируются (121°C, 15 мин.), не содержат ДНазы, РНазы, пирогенов и металлов. Стерилизованы β-излучением |
![]() |
|
Наконечники с фильтром с низким удерживанием Fisherbrand® 0.5-200 мкл |
|||||||
|
Тип |
Цвет |
Стерильн. |
Упаковка |
Шт./уп. |
Кат. № |
EUR |
|
|
FB Low Retention Filter Tip, 0.5-20 µl |
Б/ц. |
стерильны |
Штатив / 96 шт. |
960 |
FB 32246 |
||
|
FB Low Retention Filter Tip, 20 µl |
Б/ц. |
стерильны |
Штатив / 96 шт. |
960 |
FB 32247 |
||
|
FB Low Retention Filter Tip, 30 µl |
Б/ц. |
стерильны |
Штатив / 96 шт. |
960 |
FB 32248 |
||
|
FB Low Retention Filter Tip, 50 µl |
Б/ц. |
стерильны |
Штатив / 96 шт. |
960 |
FB 32249 |
||
|
FB Low Retention Filter Tip, 100 µl |
Б/ц. |
стерильны |
Штатив / 96 шт. |
960 |
FB 32250 |
||
|
FB Low Retention Filter Tip, 200 µl |
Б/ц. |
стерильны |
Штатив / 96 шт. |
960 |
FB 32251 |
||
![]() |
Fisherbrand® Low Retention Filter Tips 1000 µl
|
|
Наконечники с фильтром с низким удерживанием Fisherbrand®, 1000 мкл |
|||||||
|
Тип |
Цвет |
Стерильн. |
Упаковка |
Шт./уп. |
Кат. № |
EUR |
|
|
FB Low Retention Filter Tip, 1000 µl |
Б/ц. |
стерильны |
Штатив / 96 шт. |
960 |
FB 32260 |
||