|
| У Вас есть вопросы ? |
 | Тел. | : | +380 44 494 42 42 |
| Факс | : | +380 44 494 42 42 |
| info@hlr.com.ua |
| |
| ХИМЛАБОРРЕАКТИВ ООО |
 | ул. Щелковская, 8 |
| 07400 Бровары, Киевская обл. |
| Тел. | : | +380 44 494 42 42 |
| Факс | : | +380 44 494 42 42 |
| |
| Служба технической поддержки |
 | Тел. | : | +380 44 593-77-70 |
| |
|
 |
|
 |
|
|
| |
 |
Серия SG |
Fisherbrand® портативные весы серии SG
- Разрешение от 1 мгр
- Невысокая цена
- Автоматическая калибрация от внешнего источника
- Большой, хорошо читаемый LCD дисплей с подсветкой
- Компактный дизайн
- Функции: конвертация, сложение
- Функции: подсчет, %-взвешивание, рецептура, переключение единиц веса
- Дополнительно доступен RS 232 или USB-интерфейс
(в версиях "R" или "U")
- 2 года гарантии
|
|
| Fisherbrand® портативные весы серии SG |
| Модель |
Диапазон/разрешение шкалы
|
Кат. № |
EUR |
| SG-123 |
120 гр x 1 мгр |
3128004 |
Price Info |
| SG-123R |
120 гр x 1 мгр |
3128005 |
| SG-123U |
120 гр x 1 мгр |
3128006 |
| SG-212 |
210 гр x 0.01 гр |
3128010 |
| SG-212R |
210 гр x 0.01 гр |
3128011 |
| SG-212U |
210 гр x 0.01 гр |
3128012 |
| SG-412 |
410 гр x 0.01 гр |
3128013 |
| SG-412R |
410 гр x 0.01 гр |
3128014 |
| SG-412U |
410 гр x 0.01 гр |
3128015 |
| SG-612 |
610 гр x 0.01 гр |
3128025 |
| SG-612R |
610 гр x 0.01 гр |
3128026 |
| SG-612U |
610 гр x 0.01 гр |
3128027 |
| SG-601 |
600 гр x 0.1 гр |
3128022 |
| SG-601R |
600 гр x 0.1 гр |
3128023 |
| SG-601U |
600 гр x 0.1 гр |
3128024 |
| SG-2001 |
2000 гр x 0.1 гр |
3128007 |
| SG-2001R |
2000 гр x 0.1 гр |
3128008 |
| SG-2001U |
2000 гр x 0.1 гр |
3128009 |
| SG-5001 |
5000 гр x 0.1 гр |
3128017 |
| SG-5001R |
5000 гр x 0.1 гр |
3128018 |
| SG-5001U |
5000 гр x 0.1 гр |
3128019 |
| SG-5 |
5000 гр x 1.0 гр |
3128016 |
| SG-5R |
5000 гр x 1.0 гр |
3128020 |
| SG-5U |
5000 гр x 1.0 гр |
3128021 |
| SG-10 |
10000 гр x 1.0 гр |
3128001 |
| SG-10R |
10000 гр x 1.0 гр |
3128002 |
| SG-10U |
10000 гр x 1.0 гр |
3128003 |
|
|
Лабораторные весы Fisherbrand®, серия FDP
- Продолжительная работа без подключения к сети за счет встроенного аккумулятора;
- Стандартные функции: подсчет изделий, %-взвешивание, различные единицы измерения веса;
- Большой размер весовой площадки;
- Особо прочная конструкция для работы в неблагоприятных условиях (например – на складе);
- Простота в управлении;
- Опциональный интерфейсный порт: RS 232 (индекс “R” в названии);
- Превосходное соотношение цена/качество;
- 2 года гарантии
|
Серия FDP
|
|
| Fisherbrand® весы серии FDP |
| Модель |
Диапазон/разрешение шкалы
|
Кат. № |
EUR |
| FDP-300 |
300 гр x 0.01 гр |
3120979 |
Price Info |
| FDP-300R |
300 гр x 0.01 гр |
3120983 |
| FDP-600 |
600 гр x 0.02 гр |
3120980 |
| FDP-600R |
600 гр x 0.02 гр |
3120984 |
| FDP-1500 |
1500 гр x 0.05 гр |
3120981 |
| FDP-1500R |
1500 гр x 0.05 гр |
3120985 |
| FDP-3000 |
3000 гр x 0.1 гр |
3120982 |
| FDP-3000R |
3000 гр x 0.1 гр |
3120986 |
|
|
|
|
ХИМЛАБОРРЕАКТИВ ООО - ул. Щелковская, 8 - 07400 Бровары, Киевская обл. - Tel +380 44 494 42 42 - Fax. +380 44 494 42 42 - info@hlr.com.ua Copyright © 2011 Thermo Fisher Scientific Inc.
|
| |