Вход в электронный каталог
Имя пользователя: 
Пароль:
Логин
Новый пользователь
Зарегистрироваться
Забыли пароль?
Украинская версия
  PRODUKTSUCHE
Вопрос ?  
  Нужна помощь?
У Вас есть вопросы ?
Тел.:+380 44 494 42 42
Факс:+380 44 494 42 42
info@hlr.com.ua
ХИМЛАБОРРЕАКТИВ ООО
ул. Щелковская, 8
07400 Бровары, Киевская обл.
Тел.:+380 44 494 42 42
Факс:+380 44 494 42 42
Служба технической поддержки
Тел.:+380 44 593-77-70
MikroskopMax   
Серия Max
Fisherbrand® микроскопы серии Max 
Моно- и бинокулярные микроскопы для применения в стандартных школьных, университетских и клинических лабораториях. Встроенный стенд и ахроматические объективы 4x, 10x, 40x (100x маслоиммерсионный (МИ) для бинокулярных микроскопов). Конденсер - Abbe NA1.25.
Оптическая насадка – с углом наклона 45°, с возможностью поворота на 360°. Механический предметный столик с 2-координатным перемещением препарата.
Модель Digi Max оснащена высококачественой 1.3-мегапиксельной камерой, с ПО и интерфейсным кабелем для подключения к ПК в комплекте, что позволяет получать электронные изображения наблюдаемых объектов с высоким разрешением в режиме реального времени.
В комплекте поставки: широкоугольный окуляр(ы) 10x18 мм, синий фильтр и пылезащитный чехол
.
Микроскопы Fisherbrand®, серия Max
Тип
Шт./уп.
Кат.
EUR
Бинокулярный микроскоп с цифровой камерой Digi Max
1
3146201
Цена
Монокулярный микроскоп Max, с объективами 4x, 10x и 40x
1
3130459
Цена
Бинокулярный микроскоп Max, с объективами 4x, 10x, 40x и 100x
1
3130460
Пара окуляров 15/12 мм
1
3130462
Пара окуляров 5/15 мм
1
3130461
Окуляр со шкалой 0-18 мм / 0.1 мм
1
3130463
Микрометрический столик / 0.01 мм
1
3130464
Набор аксессуаров для очистки микроскопа
1
3130467
Fisherbrand® исследовательские микроскопы серии Magnum
Микроскопы Magnum демонстрируют высокое качество и отличные характеристики при решении широкого спектра задач лабораторий контроля качества и “life sciences. Бинокулярное или тринокулярное исполнение. Эргономичная конструкция, обтекаемый корпус, применение высококачественных легированных сплавов, делают эти микроскопы особенно надежными и пригодными для постоянного использования.
    • Окуляры: широкополые 10x/20 мм;
    • Объективы: 4x, 10x, 40x 100x (МИ), полу-планахроматические линзы;
    • 5-гнездная револьверная головка с позиционированием растра;
    • Конденсор Аббе светлого поля;
    • Предметный столик 208/138 мм с 2-координатным механическим перемещением и держателем предметных стекол;
    • Галогеновая лампа 6 В, 20 Вт
   MikroskopMagnum
Серия Magnum
Fisherbrand® исследовтельские микроскомы серии Magnum
Наименование
Шт.
Кат. № EUR
Magnum B бинокулярный микроскоп 1 3148068 Price Info
Magnum T тринокулярный микроскоп 1 3148069
ХИМЛАБОРРЕАКТИВ ООО - ул. Щелковская, 8 - 07400 Бровары, Киевская обл. - Tel +380 44 494 42 42 - Fax. +380 44 494 42 42 - info@hlr.com.ua
Copyright © 2011 Thermo Fisher Scientific Inc.