Вход в электронный каталог
Имя пользователя: 
Пароль:
Логин
Новый пользователь
Зарегистрироваться
Забыли пароль?
Украинская версия
  PRODUKTSUCHE
Вопрос ?  
  Нужна помощь?
У Вас есть вопросы ?
Тел.:+380 44 494 42 42
Факс:+380 44 494 42 42
info@hlr.com.ua
ХИМЛАБОРРЕАКТИВ ООО
ул. Щелковская, 8
07400 Бровары, Киевская обл.
Тел.:+380 44 494 42 42
Факс:+380 44 494 42 42
Служба технической поддержки
Тел.:+380 44 593-77-70
Spritzenvorsatzfilter_steril   
Шприцевые фильтры Fisherbrand®, стерильные 
Готовые к использованию шприцевые фильтры для быстрой, удобной и надежной стерильной фильтрации растворов объемом до  100 мл.
  • Диаметр мембраны: 25 мм;
  • Площадь фильтрования: 3.9 см2;
  • Тип мембраны: смешанные эфиры целлюлозы (MCE);
  • Мертвый объем: 0.1 мл (после продувки воздухом);
  • Макс. давление: 5 Бар;
  • Макс. температура: 45°C;
  • Содержание пирогенов: <0.5 Eu/мл;
  • Материал корпуса: ПВХ;
  • Входной патрубок: наконечник Люэра «мама»;
  • Выходной патрубок: наконечник Люэра «папа» (Luer slip male).
Шприцевые фильтры Fisherbrand®, стерильные
Размеры пор, мкм
Шт./уп.
Кат. №
EUR
0.22
50
3700699
Цена
0.45
50
3700700
Шприцевые фильтры Fisherbrand®, нестерильные
Готовые к использованию шприцевые фильтры с различными сольвент-резистентными мембранами  для фильтрации растворов объемом до 100 мл. Используются, в частности, для пробоподготовки в ВЭЖХ.
  • Диаметр мембраны: 25 мм;
  • Площадь фильтрования: 3.9 см2;
  • Материал мембраны: нейлон, PTFE или PVDF;
  • Мертвый объем: 0.1 мл (после продувки воздухом);
Материал корпусаполиэтилен
   Spritzenvorsatzfilter_steril
Шприцевые фильтры Fisherbrand®, нестерильные
Мембрана
Размеры пор, мкм
Шт./уп.
Кат. №
EUR
Нейлон
0.45
100
FB34202
Цена
PTFE
0.45
100
FB34203
PVDF
0.45
100
FB34201
Spritzenvorsatzfilter_15mm   
Шприцевые фильтры Fisherbrand®, 15 мм 
15 мм шприцевые фильтры с выступающими краями (edge-extruded version) для фильтрования образцов 1-10 мл.
Мембрана из регенерированной целлюлозы (RC):
Очистка и дегазация элюентов для
ВЭЖХ, фильрование биологических образцов (pH = 312).
Мембрана из полиамида (PA):
Фильтрование растворителей для ВЭЖХ и ГХ, осветление и стерильное фильтрование щелочных растворов,  высокая механическая прочность.
Мембрана из политетрафторэтилена (PTFE):
Гидрофобная. Фильтрование агрессивных растворителей, воздуха и газов.
Мембрана из поливинилиденфторида (PVDF):
Гидрофильная. Фильтрование биологических образцов, сильных кислот, щелочей и кетонов, обладает низкой адсорбцией белков. Не предназначена для фильтрования образцов для ГХ.
  • Диаметр фильтра: 15 мм;
  • Площадь фильтрования: 132 мм2;
  • Материал корпуса: полипропилен;
  • Мертвый объем: <30 мкл;
  • Макс. давление в корпусе: 8 Бар;
  • Входной патрубок: наконечник Люэра «мама»;
Выходной патрубок: наконечник Люэра «папа» (Luer slip male).
Шприцевые фильтры Fisherbrand®, 15 мм
Мембрана
Размеры пор, мкм
Шт./уп.
Кат. №
EUR
RC
0.2
100
3152902
Цена
RC
0.45
100
3152903
PA
0.2
100
3152904
PA
0.45
100
3152905
PTFE
0.2
100
3152906
PTFE
0.45
100
3152907
PVDF
0.2
100
3152908
PVDF
0.45
100
3152909
Стекловолокно
1-2
100
3152910
Шприцевые фильтры Fisherbrand®, 25 мм 
Готовые к использованию фильтры, для быстрой фильтрации образцов объемом до 100 мл.
  • Диаметр фильтра: 25 мм;
  • Площадь фильтрования: 314 мм2;
  • Материал корпуса: полипропилен;
  • Мертвый объем: <70 мкл;
  • Макс. давление в корпусе: 5 Бар;
  • Входной патрубок: наконечник Люэра «мама»;
Выходной патрубок: наконечник Люэра «папа» (Luer slip male).Ready-to-use syringe filters for fast filtration of sample volumes up to 100 ml.
   Spritzenvorsatzfilter_25mm
Шприцевые фильтры Fisherbrand®, 25 мм
Мембрана
Размеры пор, мкм
Шт./уп.
Кат. №
EUR
RC
0.2
100
3152911
Цена
RC
0.45
100
3152912
PA
0.2
100
3152913
PA
0.45
100
3152914
PTFE
0.2
100
3152915
PTFE
0.45
100
3152916
PVDF
0.2
100
3152917
PVDF
0.45
100
3152918
Spritzenvorsatzfilter_25mm_steril   
Стерильные готовые к использованию фильтры, для быстрой фильтрации образцов объемом до 100 мл.
  • Диаметр фильтра: 25 мм;
  • Площадь фильтрования: 314 мм2;
  • Материал корпуса: полипропилен;
  • Мертвый объем: <70 мкл;
  • Макс. давление в корпусе: 5 Бар;
  • Входной патрубок: наконечник Люэра «мама»; Выходной патрубок: наконечник Люэра «папа» (Luer slip male).
Шприцевые фильтры стерильные Fisherbrand®, 25 мм 
    Шприцевые фильтры стерильные Fisherbrand®, 25 мм
    Мембрана
    Размеры пор, мкм
    Шт./уп.
    Кат. №
    EUR
    RC
    0.2
    50
    3152936
    Цена
    RC
    0.45
    50
    3152937
    PA
    0.2
    50
    3152938
    PA
    0.45
    50
    3152939
    PTFE
    0.2
    50
    3152940
    PTFE
    0.45
    50
    3152941
    PVDF
    0.2
    50
    3152942
    PVDF
    0.45
    50
    3152943
    Стекловолокно
    1-2
    50
    3152944
    Fisherbrand® Syringe Filters 25 mm
    Шприцевые фильтры Fisherbrand®, 25 мм,
    с выступающими краями (edge-extruded version),
    опционально – со
    встроенным фильтром предварительной очистки
    Выступание краев фильтра обеспечивает лучший контакт между мембраной и корпусом, и повышает максимальное давление при фильтровании. Встроенный предфильтр, - стекловолоконная мембрана, снижает время фильтрования жидкостей с высоким содержанием взвешенных частиц, и предотвращает преждевременное засорение мембраны.
    • Диаметр фильтра: 25 мм;
    • Площадь фильтрования: 314 мм2;
    • Материал корпуса: полипропилен;
    • Мертвый объем: <70 мкл;
    • Макс. давление в корпусе: 7 Бар;
    • Входной патрубок: наконечник Люэра «мама»;
    Выходной патрубок: наконечник Люэра «папа» (Luer slip male).
       Spritzenvorsatzfilter_25mm_raumspri
    Шприцевые фильтры Fisherbrand®, 25 мм, с выступающими краями, опционально – со встроенным предфильтром
    Мембрана
    Размеры пор, мкм
    Предфильтр
    Шт./уп.
    Кат. №
    EUR
    RC
    0.2
    100
    3152919
    Цена
    RC
    0.45
    100
    3152920
    PA
    0.2
    100
    3152921
    PA
    0.45
    100
    3152922
    PTFE
    0.2
    100
    3152923
    PTFE
    0.45
    100
    3152924
    PVDF
    0.2
    100
    3152925
    PVDF
    0.45
    100
    3152926
    Стекловолокно
    1-2
    100
    3152927
    RC
    0.2
    +GF
    100
    3152928
    Цена
    RC
    0.45
    +GF
    100
    3152929
    PA
    0.2
    +GF
    100
    3152930
    PA
    0.45
    +GF
    100
    3152931
    PTFE
    0.2
    +GF
    100
    3152932
    PTFE
    0.45
    +GF
    100
    3152933
    PVDF
    0.2
    +GF
    100
    3152934
    PVDF
    0.45
    +GF
    100
    3152935
    Spritzenvorsatzfilter_30mm   
    Шприцевые фильтры Fisherbrand®, 30 мм,
    с выступающими краями (edge-extruded version),
    опционально – со встроенным фильтром предварительной очистки
    Предназначены для быстрой обработки больших объемов образцов. Благодаря большему диаметру, эти фильтры имеют площадь фильтрования на 40% больше по сравнению с фильтром диаметром 25 мм. Встроенный предфильтр, - стекловолоконная мембрана, снижает время фильтрования жидкостей с высоким содержанием взвешенных частиц, и предотвращает преждевременное засорение мембраны.
    • Диаметр фильтра: 30 мм;
    • Площадь фильтрования: 490 мм2;
    • Материал корпуса: полипропилен;
    • Мертвый объем: <170 мкл;
    • Макс. давление в корпусе: 8 Бар;
    • Входной патрубок: наконечник Люэра «мама»; Выходной патрубок: наконечник Люэра «папа» (Luer slip male).
    Шприцевые фильтры Fisherbrand®, 25 мм, с выступающими краями, опционально – со встроенным предфильтром
    Мембрана
    Размеры пор, мкм
    Предфильтр
    Шт./уп.
    Кат. №
    EUR
    RC
    0.2
    100
    3152945
    Цена
    RC
    0.45
    100
    3152946
    PA
    0.2
    100
    3152947
    PA
    0.45
    100
    3152948
    PTFE
    0.2
    100
    3152948
    PTFE
    0.45
    100
    3152950
    PVDF
    0.2
    100
    3152951
    PVDF
    0.45
    100
    3152952
    Стекловолокно
    1-2
    100
    3152953
    RC
    0.2
    +GF
    100
    3152954
    Цена
    RC
    0.45
    +GF
    100
    3152955
    PA
    0.2
    +GF
    100
    3152956
    PA
    0.45
    +GF
    100
    3152957
    PTFE
    0.2
    +GF
    100
    3152958
    PTFE
    0.45
    +GF
    100
    3152959
    PVDF
    0.2
    +GF
    100
    3152960
    PVDF
    0.45
    +GF
    100
    3152961
    ХИМЛАБОРРЕАКТИВ ООО - ул. Щелковская, 8 - 07400 Бровары, Киевская обл. - Tel +380 44 494 42 42 - Fax. +380 44 494 42 42 - info@hlr.com.ua
    Copyright © 2011 Thermo Fisher Scientific Inc.